Imprimer
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
PC4177-5G PC4177-1G PC4177-10G PC4177-25G
APOSPC4177-5GEA 200 EUR
APOSPC4177-5G APOSPC4177-1G APOSPC4177-10G APOSPC4177-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
Formule: C₆H₅F₃O₂
Poids moléculaire: 166.099 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C
Densité: 1.162 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192167
Numéro CAS: 79424-03-6
UN: 3272
ADR: 3 II