Imprimer
(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-Fluorophenylthio)propan-2-one
PC4175H-1G PC4175H-5G
APOSPC4175H-1GEA 39.4 EUR
APOSPC4175H-1G APOSPC4175H-5G
(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
(4-Fluorophenylthio)acetone
Formule: C₉H₉FOS
Point d'ébullition: 100…103 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179340
Numéro CAS: 2968-13-0