Imprimer
1-Fluoro-4-(méthylsulfonyl)benzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene, 1-Fluor-4-(methylsulphonyl)benzol
PC4174-25G PC4174-5G
APOSPC4174-25GEA 63.8 EUR
APOSPC4174-25G APOSPC4174-5G
1-Fluoro-4-(méthylsulfonyl)benzène 98%
1-Fluoro-4-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇FO₂S
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039753
Numéro CAS: 455-15-2
EINECS: 207-237-0