Imprimer
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4157-250G PC4157-50G PC4157-5G
APOSPC4157-250GEA 464 EUR
APOSPC4157-250G APOSPC4157-50G APOSPC4157-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO₂
Point d'ébullition: 310 °C
Densité: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318148
Numéro CAS: 68359-57-9
EINECS: 269-856-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III