Imprimer
4-Fluorophénylhydrazinium chlorure 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de 4-fluorophénylhydrazinium, 4-Fluorophénylhydrazine chlorhydrate
PC4156-100G PC4156-25G PC4156-500G
APOSPC4156-100GEA 34.8 EUR
APOSPC4156-100G APOSPC4156-25G APOSPC4156-500G
4-Fluorophénylhydrazinium chlorure 97%
4-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈ClFN₂
Point de fusion: 265 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012942
Numéro CAS: 823-85-8
EINECS: 212-521-2