Imprimer
2-(Bromométhyl)-1-fluoro-3-nitrobenzène 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-nitrobenzene
PC4155-5G PC4155-500MG PC4155-25G
APOSPC4155-5GEA 198 EUR
APOSPC4155-5G APOSPC4155-500MG APOSPC4155-25G
2-(Bromométhyl)-1-fluoro-3-nitrobenzène 98+%
2-(Bromométhyl)-1-fluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.02 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042918
Numéro CAS: 1958-93-6
EINECS: 217-801-8
UN: 3261
ADR: 8 II