Imprimer
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4134-1G PC4134-500MG PC4134-5G
APOSPC4134-1GEA 58 EUR
APOSPC4134-1G APOSPC4134-500MG APOSPC4134-5G
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₄ClF₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01820808
Numéro CAS: 40750-71-8