Imprimer
Acide (3-fluorophényl)acétique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
PC4130-100G PC4130-25G
APOSPC4130-100GEA 50.9 EUR
APOSPC4130-100G APOSPC4130-25G
Acide (3-fluorophényl)acétique 97%
Acide (3-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
Point d'ébullition: 151 °C/0,8mmHg
Point de fusion: 42…48 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004331
Numéro CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7