Imprimer
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (8-(Trifluoromethyl)quinolin-6-yl)boronic acid
PC412567-1G PC412567-250MG
APOSPC412567-1GEA 406 EUR
APOSPC412567-1G APOSPC412567-250MG
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Formule: C₁₀H₇BF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504852
Numéro CAS: 1072951-47-3