Imprimer
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC412500-1G PC412500-500MG PC412500-5G PC412500-25G
APOSPC412500-1GEA 87 EUR
APOSPC412500-1G APOSPC412500-500MG APOSPC412500-5G APOSPC412500-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₃
Poids moléculaire: 205.9270 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094996
Numéro CAS: 1072951-50-8