2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(6-Fluoro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Fluoropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Poids moléculaire: 223.05 g/mol Point de fusion: 29…33 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03412792 Numéro CAS: 444120-95-0 |