Imprimer
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,6-Difluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC412384-1G PC412384-500MG
APOSPC412384-1GEA 125 EUR
APOSPC412384-1G APOSPC412384-500MG
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₄BF₂NO₂
Poids moléculaire: 241.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913987
Numéro CAS: 1204333-58-3