Imprimer
1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC412371-10G PC412371-5G PC412371-25G
APOSPC412371-10GEA 0 EUR
APOSPC412371-10G APOSPC412371-5G APOSPC412371-25G
1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₅BF₂N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17011852
Numéro CAS: 1206640-82-5