2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2-Cyano-4-fluorophenyl)boronic acid
Formule:
C₇H₅BFNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12546526 Numéro CAS: 876601-43-3 |