Imprimer
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC412321-100MG PC412321-250MG
APOSPC412321-100MGEA 725 EUR
APOSPC412321-100MG APOSPC412321-250MG
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₇BClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053801
Numéro CAS: 1072946-33-8