Imprimer
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4123-1G PC4123-250MG
APOSPC4123-1GEA 145 EUR
APOSPC4123-1G APOSPC4123-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00973825
Numéro CAS: 149739-48-0