5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-FLUORO-3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)ANILINE, 5-AMINO-2-FLUOROPHENYLBORONIC ACID PINACOL ESTER, 5-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Poids moléculaire: 237.08 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16996293 Numéro CAS: 1152441-29-6 |