Imprimer
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC412217-100MG PC412217-250MG
APOSPC412217-100MGEA 203 EUR
APOSPC412217-100MG APOSPC412217-250MG
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095362
Numéro CAS: 1040400-87-0