6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-boronic acid
Formule:
C₁₁H₉BFNO₂ Poids moléculaire: 217.01 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09037487 Numéro CAS: 1072944-20-7 |