Imprimer
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2,4-Difluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC412092-25G PC412092-5G
APOSPC412092-25GEA 418 EUR
APOSPC412092-25G APOSPC412092-5G
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₂O₃
Point de fusion: 206…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974116
Numéro CAS: 870718-06-2