Imprimer
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC412086-1G PC412086-5G
APOSPC412086-1GEA 248 EUR
APOSPC412086-1G APOSPC412086-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 97%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363846
Numéro CAS: 850593-08-7