Imprimer
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-(Benzyloxy)-2,6-difluorophenyl)boronic acid
PC412025-5G PC412025-10G PC412025-1G
APOSPC412025-5GEA 220 EUR
APOSPC412025-5G APOSPC412025-10G APOSPC412025-1G
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BF₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026734
Numéro CAS: 156635-89-1