Imprimer
Acide 5-chloro-2-fluoro-4-pyridinemétaborique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (5-Chloro-2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412024-1G PC412024-5G
APOSPC412024-1GEA 59.6 EUR
APOSPC412024-1G APOSPC412024-5G
Acide 5-chloro-2-fluoro-4-pyridinemétaborique 97%
Acide 5-chloro-2-fluoro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662405
Numéro CAS: 1034659-38-5