3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Poids moléculaire: 223.05 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06798251 Numéro CAS: 458532-88-2 |