Imprimer
2,3-Difluoro-6-méthoxybenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4118-1G PC4118-5G PC4118-25G
APOSPC4118-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4118-1G APOSPC4118-5G APOSPC4118-25G
2,3-Difluoro-6-méthoxybenzaldéhyde 98%
2,3-Difluoro-6-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Poids moléculaire: 172.13 g/mol
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093968
Numéro CAS: 187543-87-9