Imprimer
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC411325-1G PC411325-25G PC411325-5G
APOSPC411325-1GEA 62.5 EUR
APOSPC411325-1G APOSPC411325-25G APOSPC411325-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₅BrF₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702889
Numéro CAS: 1215295-92-3