2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
Formule:
C₈H₅BrFN Poids moléculaire: 214.04 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08059542 Numéro CAS: 421552-12-7 UN: 3265 ADR: 8 III |