2-(4-Fluorophénoxy)-3-nitropyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₇FN₂O₃ Point de fusion: 98…99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00067801 Numéro CAS: 147143-58-6 |