Imprimer

4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC410059-1G PC410059-5G
APOSPC410059-1GEA 65.4 EUR
APOSPC410059-1G APOSPC410059-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FNO
Numéro MDL: MFCD01815090
Numéro CAS: 215589-24-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR