Imprimer
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC410012-1G PC410012-25G PC410012-5G
APOSPC410012-1GEA 115 EUR
APOSPC410012-1G APOSPC410012-25G APOSPC410012-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride 95+%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formule: C₅H₇ClF₃N₃
Poids moléculaire: 201.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967266
Numéro CAS: 1185177-94-9