Imprimer
Acide (4-fluorophénoxy)acétique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4100-100G PC4100-1G
APOSPC4100-100GEA 161 EUR
APOSPC4100-100G APOSPC4100-1G
Acide (4-fluorophénoxy)acétique
Acide (4-fluorophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄F)OCH₂COOH
Point de fusion: 104…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004304
Numéro CAS: 405-79-8