Acide (3-fluoro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule:
C₉H₆F₄O₂ Poids moléculaire: 222.14 g/mol Point de fusion: 88…90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236303 Numéro CAS: 238754-67-1 |