Imprimer
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4097-10G PC4097-1G PC4097-5G
APOSPC4097-10GEA 495 EUR
APOSPC4097-10G APOSPC4097-1G APOSPC4097-5G
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea
Formule: C₈H₆ClF₃N₂S
Poids moléculaire: 254.66 g/mol
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041182
Numéro CAS: 207919-03-7