Imprimer
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC409526-10G PC409526-1G PC409526-5G
APOSPC409526-10GEA 1030 EUR
APOSPC409526-10G APOSPC409526-1G APOSPC409526-5G
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₃N₂S
Poids moléculaire: 204.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12401614
Numéro CAS: 1208672-46-1