5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆F₃N₃ Point de fusion: 82…84 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11113388 Numéro CAS: 1035173-53-5 |