Imprimer
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC409518-1G PC409518-5G
APOSPC409518-1GEA 957 EUR
APOSPC409518-1G APOSPC409518-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₁₃H₁₂F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07403548
Numéro CAS: 879072-54-5