Imprimer
1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC409511-1G PC409511-10G PC409511-5G
APOSPC409511-1GEA 470 EUR
APOSPC409511-1G APOSPC409511-10G APOSPC409511-5G
1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate
Formule: C₉H₅F₃N₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08567948
Numéro CAS: 909649-09-8