Imprimer
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
PC409510-1G PC409510-250MG
APOSPC409510-1GEA 300 EUR
APOSPC409510-1G APOSPC409510-250MG
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅ClF₃N
Poids moléculaire: 265.71 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02178912
Numéro CAS: 574008-73-4