Imprimer
N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC409507-1G PC409507-5G
APOSPC409507-1GEA 1210 EUR
APOSPC409507-1G APOSPC409507-5G
N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate 95+%
N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate
Formule: C₁₅H₂₀ClF₃N₄O
Poids moléculaire: 364.8 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08567944
Numéro CAS: 1356114-70-9