Imprimer
N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC409506-1G PC409506-10G PC409506-5G
APOSPC409506-1GEA 654 EUR
APOSPC409506-1G APOSPC409506-10G APOSPC409506-5G
N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate 95+%
N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate
Formule: C₁₄H₁₈ClF₃N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08567943
Numéro CAS: 1452488-43-5