Imprimer
(2S,4S)-Methyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S,4S)-Methyl 4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, cis-4-Fluoro-L-Proline Methyl Ester hydrochloride
PC409020-1G PC409020-250MG
APOSPC409020-1GEA 74.1 EUR
APOSPC409020-1G APOSPC409020-250MG
(2S,4S)-Methyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
(2S,4S)-Methyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374353
Numéro CAS: 58281-79-1