Imprimer
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC409008-1G PC409008-250MG PC409008-5G
APOSPC409008-1GEA 422 EUR
APOSPC409008-1G APOSPC409008-250MG APOSPC409008-5G
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClFN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368567
Numéro CAS: 426844-23-7