Imprimer
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC409007-1G PC409007-5G
APOSPC409007-1GEA 89.9 EUR
APOSPC409007-1G APOSPC409007-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189562
Numéro CAS: 809273-65-2