Imprimer
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC409004-1G PC409004-250MG
APOSPC409004-1GEA 90.5 EUR
APOSPC409004-1G APOSPC409004-250MG
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Formule: C₉H₁₅F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797010
Numéro CAS: 195447-25-7