4-Fluorophénol 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
Formule:
C₆H₅FO Point d'ébullition: 185 °C Point de fusion: 44…47 °C Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002316 Numéro CAS: 371-41-5 EINECS: 206-736-0 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |