Imprimer
1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4087-1G PC4087-250MG PC4087-500MG PC4087-5G
APOSPC4087-1GEA 119 EUR
APOSPC4087-1G APOSPC4087-250MG APOSPC4087-500MG APOSPC4087-5G
1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione 95%
1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione
Formule: C₆H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 125 °C
Point éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051306
Numéro CAS: 400-54-4
EINECS: 206-924-2
UN: 1993
ADR: 3,III