tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
tert-Butyl 4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine
Formule:
C₁₁H₂₁FN₂O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11847970 Numéro CAS: 620611-27-0 |