Imprimer
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408441-1G PC408441-5G
APOSPC408441-1GEA 21.9 EUR
APOSPC408441-1G APOSPC408441-5G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂BrF₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412225
Numéro CAS: 115467-07-7