Imprimer
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408277-25G PC408277-5G PC408277-100G
APOSPC408277-25GEA 43.5 EUR
APOSPC408277-25G APOSPC408277-5G APOSPC408277-100G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185757
Numéro CAS: 784-77-0