Imprimer
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408273-1G PC408273-5G
APOSPC408273-1GEA 0 EUR
APOSPC408273-1G APOSPC408273-5G
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
2-(2-Fluorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₈FNO
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11643209
Numéro CAS: 326-63-6